528131
PIPES, Free Acid, ULTROL® Grade
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid useful in the pH range of 6.1-7.5. Has a pKa 6.76 at 25°C. Absorbance (0.5%, 0.25 N NaOH, 260 nm):0.18.
別名:
Piperazine-N,Nʹ- bis(2-ethanesulfonic Acid), Piperazine-N,Nʹ-bis(2-ethanesulfonic Acid)
アッセイ
≥98% dry basis (titration)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
pKa (20 °C)
6.8
溶解性
aqueous buffer: 50 mg/mL
water: soluble
微量陽イオン
heavy metals: <10 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C8H18N2O6S2.Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI Key
OGGAIRCLBMGXCZ-UHFFFAOYSA-M
詳細
警告
再構成
From Catalog:
Desc. Field- replaced "active in the pH range 6.0-8.5"
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
528131-0KG:
528131-5KG:
528131-100GM:
528131-KG:
試験成績書(COA)