安全性情報
1.93686
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
EMPLURA®
別名:
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
CAS番号:
分子量:
422.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
InChI Key
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936860500:
IN2RCMP193686:
1936860521:
試験成績書(COA)