Merck
1.19132
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-8e, 10µm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
物質
spherical silica gel
品質水準
パラメーター
≤40 bar max. pressure
ポアサイズ
10 nm mean pore size
アプリケーション
plasma purification
plasma purification
分離法
reversed phase
保管温度
2-30°C
法的情報
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1