Merck
1.14237
Supelco
Spare filters for EXtrelut® NT3 prepacked glass columns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
テクニック
supported liquid extraction (SLE): suitable
品質水準
保管温度
no temp limit
詳細
Extrelut® NT simplifies liquid-liquid extraction in its most effective form by using a chemically inert, wide-pore and highly pure diatomaceous earth based solid phase. Depending on the sample volume three types of columns are available: Extrelut NT1 can take up a maximum of one ml, Extrelut NT3 three ml and Extrelut NT20 up to twenty ml of sample.
アナリシスノート
visual control: passes test
法的情報
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.
私たちのemulsion-free supported-liquid extraction (SLE)シングルステップソリューションでお客様の液-液抽出を簡素化することができます。