Merck
1.09678
Supelco
ジメチルスルホキシド
for gas chromatography
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
EC Index Number:
200-664-3
蒸気密度
2.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
有効性
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %, 63 °F
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
動粘度
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
転移温度
flash point 87 °C
密度
1.10 g/mL (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • In Vitro Inhibition of Colorectal Cancer Gene Targets by Withania somnifera L. Methanolic Extracts: A Focus on Specific Genome Regulation. Research indicates the use of DMSO as a solvent in extracting phytochemicals for colorectal cancer research, emphasizing its importance in pharmaceutical studies and drug discovery processes (Macharia JM, Pande DO, Zand A, et al. 2024).
  • Nobiletin as a novel agent to enhance porcine in vitro embryo development and quality. The study uses DMSO as a solvent to study the effects of Nobiletin, highlighting its utility in developmental biology and reproductive technology (Cajas YN, Cañón-Beltrán K, Mazzarella R, et al. 2024).
  • Improving the Monophenolic Yield of Lignin Depolymerization in Dualistic Aprotic Solvent System by Organic Solvent Fractionation. This article explores the solvent properties of DMSO in enhancing lignin depolymerization, underlining its critical role in green chemistry and sustainability studies (Xu Y, Dai Q, Zhang D, et al. 2024).
  • Inter-coat protein loading of active ingredients into Tobacco mild green mosaic virus through partial dissociation and reassembly of the virion. This research utilizes DMSO for the manipulation of viral vectors in genetic engineering, illustrating its versatility in molecular biology applications (González-Gamboa I, Caparco AA, McCaskill J, et al. 2024).
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
規格
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
アナリシスノート
Assay (GC): ≥ 99.7 %
Identity (IR): conforms
Water: ≤ 0.3 %
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1096780100:
MX11096780100:
1096780000:
試験成績書(COA)