Merck
1.04394
Supelco
n-Hexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
蒸気圧
160 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
Prepsolv
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
240 °C
有効性
25000 mg/kg LD50, oral (rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
expl. lim.
1.0-8.1 % (v/v)
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
蒸発残留物質
≤5.0 mg/L
透過率
220 nm, ≥50%
250 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
転移温度
flash point -22 °C
溶解性
0.0095 g/L
密度
0.66 g/cm3 at 20 °C
詳細
PrepSolv solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their extremely low evaporation residue (< 1 mg/l) and low water content, they ensure optimal protection for columns.
アプリケーション
for preparative chromatography Prepsolv
保管および安定性
Store at +5°C to +30°C.
アナリシスノート
Purity (GC):≥ 95.0 %
Identity (IR):conforms
Evaporation residue:≤ 5.0 mg/l
Water:≤ 0.01 %
Acidity:≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity:≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 220 nm):≥ 50 %
Transmission (from 250 nm):≥ 98 %
法的情報
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体