安全性情報
07-415
Sigma-Aldrich
抗Sam 68抗体
serum, Upstate®
別名:
Anti-Sam68, Anti-p68
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KHDRBS1(10657)
特異性
Sam 68
免疫原
ヒトSam 68の残基331-348に相当するペプチド
アプリケーション
抗Sam 68抗体は、Sam 68を検出するための高品質ウサギポリクローナル抗体であり、IP、WB、ICCでバリデーションされています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
インスリン/エネルギーシグナル伝達
品質
通常はHeLa細胞由来のRIPAライセートでイムノブロッティングにより評価
ターゲットの説明
68 kDa
物理的形状
0.1Mトリスグリシン、pH 7.4、0.15M塩化ナトリウム、0.05%アジ化ナトリウム、グリセロールの添加により30%にする前
抗血清
保管および安定性
-20°Cで2年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
07-415:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jawed Iqbal et al.
PLoS pathogens, 12(10), e1005967-e1005967 (2016-10-21)
IFI16 (gamma-interferon-inducible protein 16), a predominantly nuclear protein involved in transcriptional regulation, also functions as an innate immune response DNA sensor and induces the IL-1β and antiviral type-1 interferon-β (IFN-β) cytokines. We have shown that IFI16, in association with BRCA1
Clément Chapat et al.
Nucleic acids research, 45(14), 8508-8523 (2017-06-08)
The CCR4-associated factor CAF1, also called CNOT7, is a catalytic subunit of the CCR4-NOT complex, which has been implicated in all aspects of the mRNA life cycle, from mRNA synthesis in the nucleus to degradation in the cytoplasm. In human
Xun Hui Yeo et al.
Communications biology, 6(1), 660-660 (2023-06-23)
AXL is a receptor tyrosine kinase that is often overexpressed in cancers. It contributes to pathophysiology in cancer progression and therapeutic resistance, making it an emerging therapeutic target. The first-in-class AXL inhibitor bemcentinib (R428/BGB324) has been granted fast track designation
Oyindamola Awe et al.
Pregnancy hypertension, 22, 196-203 (2020-10-18)
The goal of this study was to determine if an axis of placental gene expression associated with early onset and severe preeclampsia (EOSPE) was operative in term pregnancy and correlated with vitamin D sufficiency. qPCR analysis of NKX2-5, SAM68, sFLT1
Yannick D Benoit et al.
Cell chemical biology, 24(7), 833-844 (2017-06-27)
Targeting of human cancer stem cells (CSCs) requires the identification of vulnerabilities unique to CSCs versus healthy resident stem cells (SCs). Unfortunately, dysregulated pathways that support transformed CSCs, such as Wnt/β-catenin signaling, are also critical regulators of healthy SCs. Using