07-1507
Anti-phospho-Mypt1 (Ser507) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A, Myosin phosphatase-targeting subunit 1, Myosin phosphatase target subunit 1, Protein phosphatase myosin-binding subunit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer507)
遺伝子情報
human ... PPP1R12A(4659)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
細胞骨格
発生シグナル伝達
筋生理学
品質
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Mypt1 in 10 µg of untreated and PMA-treated NIH/3T3 cell lysates.
ターゲットの説明
Uniprot gives a calculated molecular weight of 115 kDa, which can be observed at higher molecular weights due to hyperphosphorylation. Uncharacterized bands appear at ~30 kDa and ~130 kDa in some lysates.
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Untreated and PMA-treated NIH/3T3 cell lysates
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-1507:
試験成績書(COA)