精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, rhesus macaque
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rabbit (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ERG28(11161)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
ホルモン及び受容体
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in rat liver cells. (Malik, P., et al. (2010). Cell. Mol. Life Sci. DOI 10.1007/s00018-010-0257-2.)
品質
Western Blot Analysis: 1:220 dilution of this antibody detected Probable ergosterol biosynthetic protein 28 on 10 µg of human testis tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human testis tissue lysate
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-1028:
試験成績書(COA)