Merck
MAT379362364
Matrix Scientific
3-Bromo-4'-nitrobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.12
MDL番号:
mp
114-118
Iupac Name
(3-bromophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrNO3/c14-11-3-1-2-10(8-11)13(16)9-4-6-12(7-5-9)15(17)18/h1-8H
InChI Key
JBTVSXLUBZLXSB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/086541.html
Melting Point
114-118
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/086541.html