コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
MAT128014520
Matrix Scientific
3-Chloro-4-(2-naphthyloxy)aniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-chloro-4-(2-naphthyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H12ClNO.ClH/c17-15-10-13(18)6-8-16(15)19-14-7-5-11-3-1-2-4-12(11)9-14;/h1-10H,18H2;1H
InChI Key
UHWSFTDVGYDYDZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022408.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022408.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)