Merck
MAT091970533
Matrix Scientific
4-[(1-Naphthyloxy)methyl]piperidinehydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.79
MDL番号:
Iupac Name
4-[(1-naphthyloxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H19NO.ClH/c1-2-6-15-14(4-1)5-3-7-16(15)18-12-13-8-10-17-11-9-13;/h1-7,13,17H,8-12H2;1H
InChI Key
JIISTBJTGMZGKH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/013991.html
ピクトグラム
MSDS
https://www.matrixscientific.com/013991.html