bp
110
密度
1.96
Iupac Name
1,1,1,2-tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane
Inchi Code
1S/C5H4F7I/c6-3(1-2-13,4(7,8)9)5(10,11)12/h1-2H2
InChI Key
NRVDKMYDLZBFEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001104.html
Boiling point
110
密度
1.96
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001104.html