Merck
MANH11E4FEB8
Manchester Organics
(4-Chlorophenyl)methanesulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.64
MDL番号:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChI Key
GZLVKJCTDXCXLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S59678
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)