Merck
MANH042F5A96
Manchester Organics
4-Ethynyl-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
92.1
MDL番号:
Iupac Name
4-ethynyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C5H4N2/c1-2-5-3-6-7-4-5/h1,3-4H,(H,6,7)
InChI Key
UXZQDYUBSQMFIE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z58351
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)