Merck
MAN998717323
Manchester Organics
1,3-Benzenediboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.75
MDL番号:
Iupac Name
1,3-phenylenediboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8B2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-12H
InChI Key
UXPAASVRXBULRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/V56208
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)