Merck
MAN773723105
Manchester Organics
1-Acetylpiperidin-4-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.12
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-aminopiperidin-1-yl)ethan-1-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2ClH/c1-6(10)9-4-2-7(8)3-5-9;;/h7H,2-5,8H2,1H3;2*1H
InChI Key
ORNRTKIZSBRAGE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H10835
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)