Merck
MAN640940179
Manchester Organics
[2,6-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.94
MDL番号:
Iupac Name
(2,6-difluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BF2O3/c9-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)8(12)13/h1-2,11-13H,3H2
InChI Key
MJXZDKYAMFZLML-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N55075