Merck
MAN514346800
Manchester Organics
(3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridin-7-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.06
MDL番号:
Iupac Name
(3-iodoimidazo[1,2-a]pyridin-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7IN2O/c9-7-4-10-8-3-6(5-12)1-2-11(7)8/h1-4,12H,5H2
InChI Key
WQBVGLDOOIGACS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/F52584
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)