Merck
MAN509871545
Manchester Organics
Tetrahydrofuran-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
97.12
MDL番号:
Iupac Name
tetrahydro-3-furancarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-2,4H2
InChI Key
OANDNNNKGULGJK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/E52330
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)