Merck
MAN458951097
Manchester Organics
2,7-Dichloroquinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.04
MDL番号:
Iupac Name
2,7-dichloroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)12-7(5)3-6/h1-4H
InChI Key
CBPZMPNJBUJQQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/J50632
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)