Merck
MAN458950733
Manchester Organics
1-Bromo-2-fluoro-4,5-dimethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.05
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-fluoro-4,5-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
QAQMEWQVHCIKMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z50393
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)