Merck
MAN424072993
Manchester Organics
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]butane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.19
MDL番号:
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-butanedione
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7(15)5-10(16)8-3-2-4-9(6-8)11(12,13)14/h2-4,6H,5H2,1H3
InChI Key
TWXWMOJBLYOVJM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/X48942
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)