Merck
MAN424069491
Manchester Organics
Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluoro-benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.48
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrClFO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)6(10)3-7(4)11/h2-3H,1H3
InChI Key
CCCDFCRHGYGKGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/W45698