Merck
MAN412119618
Manchester Organics
3-[(2-Fluorophenyl)methyl]azetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.67
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-fluorobenzyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN.ClH/c11-10-4-2-1-3-9(10)5-8-6-12-7-8;/h1-4,8,12H,5-7H2;1H
InChI Key
WQRRQWLNQDEZPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A41815
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)