Merck
MAN412119564
Manchester Organics
2-Bromo-1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.1
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-13-8-3-7(10(12)6-11)4-9(5-8)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
JUJBYPJUERJZQP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/J41731
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)