Merck
MAN412119450
Manchester Organics
(2-Amino-5-bromo-phenyl)-(2-pyridyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.12
MDL番号:
Iupac Name
(2-amino-5-bromophenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H9BrN2O/c13-8-4-5-10(14)9(7-8)12(16)11-3-1-2-6-15-11/h1-7H,14H2
InChI Key
KHVZPFKJBLTYCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/L41572
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)