Merck
MAN412119410
Manchester Organics
3-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO/c7-4-1-5(3-10-2-4)11-6(8)9/h1-3,6H
InChI Key
PGQKUYBGLPHSLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P14700
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)