Merck
MAN412119047
Manchester Organics
sec-Butyl methanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.21
MDL番号:
Iupac Name
sec-butyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C5H12O3S/c1-4-5(2)8-9(3,6)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
BQWQGEBNCNNFCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/J41133
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)