Merck
MAN412118510
Manchester Organics
Phenoxy(pyrrolidin-2-yl)phosphinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.2
MDL番号:
Iupac Name
phenyl hydrogen 2-pyrrolidinylphosphonate
Inchi Code
1S/C10H14NO3P/c12-15(13,10-7-4-8-11-10)14-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10-11H,4,7-8H2,(H,12,13)
InChI Key
ZJSSCIORWSJOFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/R40610