Merck
MAN412118093
Manchester Organics
1-Cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.2
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclohexyl-2,2,2-trifluoroethanamine
Inchi Code
1S/C8H14F3N/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5,12H2
InChI Key
HTJYTQSIEXSPGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/K40214
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)