Merck
MAN412113378
Manchester Organics
5-Methyl-2-pyrimidin-2-yl benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.22
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-2-(2-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H10N2O2/c1-8-3-4-9(10(7-8)12(15)16)11-13-5-2-6-14-11/h2-7H,1H3,(H,15,16)
InChI Key
WKBKHXGASBZRMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D34688
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)