Merck
MAN372905805
Manchester Organics
Methyl pentafluoropropionylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
methyl 4,4,5,5,5-pentafluoro-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C6H5F5O3/c1-14-4(13)2-3(12)5(7,8)6(9,10)11/h2H2,1H3
InChI Key
FGGMNRZYEBHEIR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/T26938
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)