Merck
MAN372905454
Manchester Organics
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.01
MDL番号:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H2Cl2F3N/c9-6-1-4(8(11,12)13)2-7(10)5(6)3-14/h1-2H
InChI Key
NCXSSFQXQAOREM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z23559
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)