Merck
MAN372903981
Manchester Organics
8-Fluorosulfonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
512.13
MDL番号:
Iupac Name
2,3,3,3-tetrafluoro-2-{1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(fluorosulfonyl)ethoxy]propoxy}propanoyl fluoride
Inchi Code
1S/C8F16O5S/c9-1(25)2(10,4(12,13)14)28-6(18,19)3(11,5(15,16)17)29-7(20,21)8(22,23)30(24,26)27
InChI Key
KKFBQYPRBYZJNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/E25151