Merck
MAN326367645
Manchester Organics
2,4,5-Trichlorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.27
MDL番号:
Iupac Name
2,4,5-trichlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BCl3O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI Key
FTLYMKDSHNWQKD-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/K22387