Merck
MAN238931829
Manchester Organics
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.21
MDL番号:
Iupac Name
7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro[1,8]naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-7-4-5-8-3-2-6-10-9(8)11-7/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
HBWCJMBLUCNJIS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/X10990
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)