Merck
MAN238930736
Manchester Organics
6-Chloro-2-phenyl-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.7
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine
Inchi Code
1S/C13H10ClN3/c14-10-6-7-11-16-12(13(15)17(11)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
InChI Key
LTHBDSUCOZRAMU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/V20456
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)