Merck
MAN238929960
Manchester Organics
3-Bromo-6-piperidin-1-yl-imidazo[1,2-b]pyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.16
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6-(1-piperidinyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C11H13BrN4/c12-9-8-13-10-4-5-11(14-16(9)10)15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChI Key
ZOIHOUTZDWHDBD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/C19801