Merck
MAN238929573
Manchester Organics
Ethyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.07
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H8BrF3O3/c1-2-16-9(15)7-4-3-6(11)5-8(7)17-10(12,13)14/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
QDAATKCEXCYIPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H19522
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)