Merck
MAN238929411
Manchester Organics
Ethyl 1-benzyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.29
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1-benzyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-11(2)16(15-13)10-12-7-5-4-6-8-12/h4-9H,3,10H2,1-2H3
InChI Key
SKWMMSUYSUVJKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/M19359
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)