Merck
MAN182108394
Manchester Organics
Ethyl 4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.18
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-methyl-2-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H9F3N2O2/c1-3-16-7(15)6-4-13-8(9(10,11)12)14-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
LYEKBQSEKSEXLT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/F10904
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)