Merck
MAN182106176
Manchester Organics
5-Naphthalen-1-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.25
MDL番号:
Iupac Name
5-(1-naphthyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10N2O2/c17-14(18)13-8-12(15-16-13)11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI Key
SVTCQQLUAZIZIW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/E16324
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)