Merck
MAN182106123
Manchester Organics
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.21
MDL番号:
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-benzodiazepine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-2-4-9-8(3-1)7-10-5-6-11-9/h1-4,10-11H,5-7H2
InChI Key
MLXBHOCKBUILHN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/G10763
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)