Merck
MAN182106094
Manchester Organics
3-Bromo-4-hydroxyphenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.05
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
BFVCOQXPSXVGPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D16062