Merck
LIFH99B95A29
Life Chemicals Inc.
6-(difluoromethyl)pyridine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.13
MDL番号:
Iupac Name
6-(difluoromethyl)picolinamide
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O/c8-6(9)4-2-1-3-5(11-4)7(10)12/h1-3,6H,(H2,10,12)
InChI Key
LXPZOKZPSRIBAS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid