Merck
LIFH98DE338D
Life Chemicals Inc.
3-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.61
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3NO.ClH/c1-11-5(6(7,8)9)2-3-10-4-5;/h10H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
RVDAWVAMCGEYDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)