Merck
LIFH987F71F3
Life Chemicals Inc.
methyl octahydrocyclopenta[c]pyrrole-3a-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-3a(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c1-12-8(11)9-4-2-3-7(9)5-10-6-9/h7,10H,2-6H2,1H3
InChI Key
HFQYLMMYIGSJBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)