Merck
LIFH97ED01AA
Life Chemicals Inc.
4-(2,2-difluoroethyl)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.64
MDL番号:
Iupac Name
4-(2,2-difluoroethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13F2N.ClH/c8-7(9)5-6-1-3-10-4-2-6;/h6-7,10H,1-5H2;1H
InChI Key
POLZEUNNPKKZDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)