Merck
LIFH97ED0190
Life Chemicals Inc.
2-(pyridin-4-yloxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-pyridinyloxy)aniline
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c12-10-3-1-2-4-11(10)14-9-5-7-13-8-6-9/h1-8H,12H2
InChI Key
NIRPDVZBDYXCSS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid